Learn More
Amino-PEG2-Alkohol, TRC
Artikelnummer. 30312074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312074 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60909510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
CAS 929-06-6
Summenformel C4 H11 N O2
Menge 10 g
Synonym 2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 1-Amino-2-(2-hydroxyethoxy)ethane, 2-(2-Aminoethoxy)ethan-1-ol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-(Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-Amino-2'-hydroxydiethyl ether, 2-Aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, 5-Amino-3-oxapentan-1-ol, 5-Hydroxy-3-oxapentylamine, Diethylene glycol amine, Diethylene glycol monoamine, Diglycolamine, Diglycolamine Agent, Diglycolamine-succinimide graft copolymer, NSC 86108, O-(2-Hydroxyethyl) ethanolamine, β-(β-Hydroxyethoxy)ethylamine, β-Hydroxy-β'-aminodiethyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
SMILES NCCOCCO
IUPAC-Name 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
Formelmasse 105.079