Learn More
Amino-PEG4-Alkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-ol |
| CAS | 86770-74-3 |
| Summenformel | C8 H19 N O4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, T4EGMA, Tetraethylene Glycol Monoamine, 1-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H19NO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-9H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCOCCO |
| IUPAC-Name | 2-[2-[2-(2-AminoEthoxy)Ethoxy]Ethoxy]Ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.24 |
| Formelmasse | 193.1314 |