Learn More
Macherey-Nagel™ Aminophasen Polygosil™
Artikelnummer. 10608801 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Partikelgröße unitSize
10608801 100 g 5 μm -
10618801 10 g 10 μm 10 Gramm
10618991 100 g 10 μm 100 Gramm
10388101 10 g 5 μm 10 Gramm
4 options
Artikelnummer. 10608801
Marke: Macherey-Nagel™ 711360.100