Learn More
Aminoacetaldehyd-diethylacetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442887
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11442887 25 g 25 Gramm
11452887 100 g 100 Gramm
11462887 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11442887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15498.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
Amino acetaldehyde dimethyl was used in preparation of chitosan- dendrimer hybrids having various functional groups such as carboxyl, ester and poly(ethylene glycol). It was used in an synthesis of a bicyclic proline analog from L-ascorbic acid and in 3-component reaction catalyzed by MgClO4 leading to α-aminophosphonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminoacetaldehyd-Dimethyl wurde zur Herstellung von Chitosan-Dendrimer-Hybriden mit verschiedenen funktionellen Gruppen wie Carboxyl, Ester und Poly(Ethylenglycol) verwendet. Wurde in einer Synthese von einem bicyclischen Prolin analog aus L-Ascorbinsäure und in 3-Komponentenreaktion mit MgClO4 katalysiert, wodurch α-Aminophosphonate entstanden.
Löslichkeit
In Wasser mischbar Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22483-09-6
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.137
MDL-Nummer MFCD00008135
InChI-Schlüssel QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
PubChem CID 89728
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxyethanamin
SMILES COC(CN)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Dichte 0.973
Siedepunkt 135°C to 138°C
Flammpunkt 41°C (106°F)
Brechungsindex 1.417
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 741868
Löslichkeitsinformationen Miscible in water. Soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 99%