Learn More
Aminoacetonitril-Hydrochlorid, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431757 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15431757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041984.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoacetonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt 166°C to 171°C (decomposition)
CAS 6011-14-9
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich >98%
Summenformel C2H5ClN2
MDL-Nummer MFCD00012850
Synonym aminoacetonitrile hydrochloride, 2-aminoacetonitrile hydrochloride, glycinonitrile hydrochloride, aminoacetonitrile hcl, unii-s8l3v1ksb7, acetonitrile, amino-, monohydrochloride, s8l3v1ksb7, aminoacetonitrile.hcl, amino-acetonitrile hcl, acmc-209mhz
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 20°C,1000g/L.
InChI-Schlüssel XFKYKTBPRBZDFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C#N)N.Cl
IUPAC-Name 2-Aminoacetonitril;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 92.526
PubChem CID 11491918
Formelmasse 92.53
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoacetonitrile hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoacetonitrile hydrochloride