Learn More
Aminobutanol, TRC
Artikelnummer. 30138750
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138750 25 g 25 Gramm
30136271 50 g 50 Gramm
30003775 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138750 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60211025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-20-8
Summenformel C4 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
Synonym 1-Butanol, 2-amino-, 2-Amino-1-butanol, (RS)-2-Amino-1-butanol, (±)-2-Amino-1-butanol, 1-(Hydroxymethyl)propylamine, 1-Hydroxy-2-aminobutane, 1-Hydroxy-2-butylamine, 1-Hydroxy-sec-butylamine, 1-Hydroxybutan-2-amine, 2-Amino-1-hydroxybutane, 2-Aminobutyl alcohol, DL-2-Amino-1-butanol, DL-2-Aminobutanol, DL-α-Aminobutanol, NSC 1068, dl-2-Amino-1-butanol
IUPAC-Name 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-butanol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
Formelmasse 89.0841