Learn More
Aminoglutethimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aminoglutethimide |
| CAS | 125-84-8 |
| Summenformel | C13 H16 N2 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, (±)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, α-(p-Aminophenyl)-α-ethylglutarimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-Name | 3-(4-Aminophenyl)-3-Ethylpiperidin-2,6-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 232.28 |
| Formelmasse | 232.1212 |