Learn More
Aminoguanidin-Hydrogencarbonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490578
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490578 2500 g 2500 Gramm
11470578 100 g 100 Gramm
11480578 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24696.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2582-30-1 | C2H8N4O3 | 136.111 g/mol
Aminoguanidine bicarbonate is an inhibitor of NOS (nitric oxide synthase). Aminoguanidine bicarbonate is used to study the effect of addition of polyamines to rat embryo cell cultures infected with adenovirus type 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminoguanidinbicarbonat ist ein Inhibitor von NOS (Stickstoffmonoxid-Synthase). Aminoguanidinbicarbonat wird verwendet, um die Wirkung der Zugabe von Polyaminen zu mit Adenovirus Typ 5 infizierten Embryonalzellkulturen von Ratten zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3.3 mg/ml bei 30 °C) und Wasser (2.7 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2582-30-1
Summenformel C2H8N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 136.111
MDL-Nummer MFCD00012949
InChI-Schlüssel OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
PubChem CID 164944
IUPAC-Name 2-Aminoguanidin;kohlensäure
SMILES C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoguanidine hydrogen carbonate
Schmelzpunkt ∼170°C (decomposition)
Dichte 1.6
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3569869
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (3.3mg/ml at 30°C),and water (2.7mg/ml at 20°C).
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) ≥98%