Learn More
Aminoguanidin-nitrat, 98 %, enth. ca. 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045697
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11332537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11632.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10308-82-4 | CH7N5O3 | 137.10 g/mol
Aminoguanidine nitrate is used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminoguanidinnitrat wird als pharmazeutischer Rohstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln, organischen Materialien und Metallpulvern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10308-82-4
Summenformel CH7N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 137.10
MDL-Nummer MFCD00013174
InChI-Schlüssel PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
PubChem CID 165859
IUPAC-Name 2-Aminoguanidin;salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoguanidine nitrate
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Hinweise zum Prozentgehalt Enth. ≈10 % Wasser
Menge 25 g
UN-Nummer UN1479
Beilstein 3916056
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 137.1
Reinheit (%) 98%