Learn More
Aminoguanidinnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-57295 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10254510 5 g Glasflasche 5 Gramm
10560584 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10142800 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10254510
Marke: Thermo Scientific Acros 103760050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10308-82-4 | CH7N5O3 | 137.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10308-82-4
Summenformel CH7N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 137.10
MDL-Nummer MFCD00013174
InChI-Schlüssel PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
PubChem CID 165859
IUPAC-Name 2-Aminoguanidin;salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Aminoguanidine nitrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NNHC(=NH)NH2·HNO3
Menge 5 g
Beilstein 03,117
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aminoguanidine nitrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.