Learn More
Aminoguanidiniumbicarbonat, TRC
Artikelnummer. 30326933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326933 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60971525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
CAS 2582-30-1
Summenformel C H6 N4 . C H2 O3
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
SMILES NNC(=N)N.OC(=O)O
IUPAC-Name 1-Aminoguanidin;Kohlensäure
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
Formelmasse 136.0596