Learn More
(Aminomethyl)pyrazincyclopropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510332 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10622983
Marke: Thermo Scientific Acros 258720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2516-47-4 | C4H9N | 71.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-47-4
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.11
InChI-Schlüssel IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
PubChem CID 75646
IUPAC-Name Cyclopropylmethanamin
SMILES C1CC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Aminomethyl)cyclopropane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 84.0°C to 85.0°C
Flammpunkt −30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4320 to 1.4340
Menge 5 g
Relative Dichte 0.82
Formelmasse 71.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit