Learn More
(Aminomethyl-d2)phosphonic Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| CAS | 30926-24-0 |
| Summenformel | C D2 H4 N O3 P |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | Phosphonic acid, (aminomethyl-d2)- (8 CI, 9 CI), (Aminomethyl-d2)phosphonic Acid, Aminomethane-d2-phosphonic acid, AMPA-d2, (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)P(=O)(O)O |
| IUPAC-Name | [amino(dideuterio)methyl]phosphonic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 113.0493 |
| Formelmasse | 113.0211 g/mol |
| Mehr anzeigen |