Learn More
(Aminomethyl)-phosphonsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392277 1 g 1 Gramm
11302287 250 mg 250 Milligramm
15498909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09833.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1066-51-9 | CH6NO3P | 111.037 g/mol
(Aminomethyl)phosphonic acid is used in the preparation of (acetylamino-methyl)-phosphonic acid by reacting with acetic anhydride. Further, it is used in the development of immobilized metal affinity chromatography column based on organic-inorganic hybrid silica monolith.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Aminomethyl)Phosphonsäure wird bei der Herstellung von (Acetylaminmethyl)-Phosphonsäure durch Reaktion mit Essigsäureanhydrid verwendet. Wird darüber hinaus in der Entwicklung von immobilisierten Metall-Affinitätschromatographiesäulen auf der Basis von organisch-anorganischen Hybrid-Silika-Monolith verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-51-9
Summenformel CH6NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 111.037
MDL-Nummer MFCD00008105
InChI-Schlüssel MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
PubChem CID 14017
ChEBI CHEBI:28812
IUPAC-Name Aminomethylphosphonsäure
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Aminomethyl)phosphonic acid
Schmelzpunkt ∽290°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 1701219
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 111.04
Reinheit (%) 99%