Learn More
Aminomethylphosphonsäure (AMPA) 13C 15N D2 100 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30319894 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319894 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10205120WA100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminomethylphosphonic acid 13C, 15N, methylene-d2
CAS 2483829-28-1
Lösungsmittel oder Matrix Water
Summenformel 13C 2H2 H4 15N O3 P
Menge 1 mL
Synonym AMPA 13C, 15N, d2
InChI-Formel InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1+1D2,2+1
SMILES [2H][13C]([2H])([15NH2])P(=O)(O)O
IUPAC-Name [azanyl(dideuterio)(1^{13}C)methyl]phosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 115.04
Formelmasse 115.0215 g/mol