Learn More
Aminomethylphosphonsäure (AMPA) 13C 15N D2 100 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318682 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318682 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREB10205120WA100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminomethylphosphonic acid 13C, 15N, methylene-d2
CAS 2483829-28-1
Lösungsmittel oder Matrix Water
Summenformel 13C 2H2 H4 15N O3 P
Menge 10 mL
Synonym AMPA 13C, 15N, d2
InChI-Formel InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1+1D2,2+1
SMILES [2H][13C]([2H])([15NH2])P(=O)(O)O
IUPAC-Name [azanyl(dideuterio)(1^{13}C)methyl]phosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 115.04
Formelmasse 115.0215 g/mol