Learn More
(Aminooxy)essigsäurehemihydrochlorid MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456492 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11456492 5 g
11446492 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456492 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215010405
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2921-14-4
Summenformel C4H11ClN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 218.59
MDL-Nummer MFCD00012955
InChI-Schlüssel AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
IUPAC-Name 2-(Aminooxy)essigsäure 2-(Azaniumyloxy)essigsäurechlorid
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Aminooxy)Acetic Acid Hemihydrochloride
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5 g
Formelmasse 109.3
Physikalische Form Kristallpulver