Learn More
Aminophenethylamin, TRC
Product Code. 30326807
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30326807 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30326807 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6139805G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Aminophenethylamine
CAS 13472-00-9
Summenformel C8H12N2
Menge 5 g
Synonym 4-Aminobenzeneethanamine, (p-Aminophenyl)ethylamine, 2-(4-Aminophenyl)ethylamine, 2-(4-Aminophenyl)phenethylamine, 2-(p-Aminophenyl)ethylamine4-(2-Aminoethyl)aniline, 4-(2-Aminoethyl)benzenamine, 4-(2-Aminoethyl)phenylamine, 4-Amino-beta-phenethylamine, 4-Amino-beta-phenylethylamine, 4-Aminophenethylamine, 4-Aminophenylethylamine, NSC 299558, NSC 9060, p-(2-Aminoethyl)aniline, p-Aminophenethylamine, beta-(4-Aminophenyl)ethylamine, beta-(p-Aminophenyl)ethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
SMILES NCCc1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 4-(2-Aminoethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
Formelmasse 136.1