missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aminophylline, TRC

Artikelnummer. 30136265
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136265 100 g 100 Gramm
30133644 10 g 10 Gramm
18011510 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA627750100G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 317-34-0
Summenformel 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Molekulargewicht (g/mol) 420.43
Synonym Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline, 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 1,2-ethanediamine (2:1), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 1,2-ethanediamine (2:1) (9CI), Theophylline, compd. with ethylenediamine (2:1) (8CI), 1,2-Ethanediamine, compd. with 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:2) (9CI), Ethylenediamine, compd. with theophylline (1:2) (8CI), Aminocardol, Aminodur, Aminofilina, Aminophyllin, Ammophyllin, Cardiofilina, Cardiomin, Cardophylin, Cardophyllin, Carena, Carine, Cidophylline, Diaphylline, Diophllin, Diophyllin, Diuxanthine, Dobo, Dura-Tab S.M. Aminophylline, Ethophylline, Euphyllin, Euphyllin CR, Euphyllin CR N 300, Euphylline, Eurphyllin, Euufillin, Genophyllin, Grifomin, Inophylline, Lasodex, Linampheta, Metaphyllin, Metaphylline, Methophylline, Minaphil, Minaphol, Miofilin, Neophyiline, Norofilina, Novophyllin, Novphyllin, Pecram, Peterphyllin, Phylcardin, Phyllindon, Phyllocontin, Pylcardin, Rectalad-aminophylline, Somophyllin, Somophyllin O, Stenovasan, Syntophyllin, Tefamin, Teofyllamin, Theodrox, Theolamine, Theolone, Theomin, Theophyldine, Theophyllamine, Theophyllaminum, Theophylline compd. with ethylenediamine, Vasofilina
IUPAC-Name 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
Formelmasse 420.1982
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.