Learn More
Amisulprid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312686 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312686 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10229750AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amisulpride
CAS 71675-85-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amisulpride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H27 N3 O4 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
InChI-Formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
IUPAC-Name 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-Methoxybenzamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 369.48
Menge 1 mL
Formelmasse 369.1722 g/mol