Learn More
Amisulprid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461282 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461282 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0793.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amisulpride
CAS 71675-85-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amisulpride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H27 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
InChI-Formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Lösungstyp Neat
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
IUPAC-Name 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-Methoxybenzamid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 369.48
Menge 10 mg
Formelmasse 369.1722 g/mol