Learn More
Amisulprid, Mikromol™
Beschreibung
Amisulprid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amisulpride |
| CAS | 71675-85-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Amisulpride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H27 N3 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC |
| IUPAC-Name | 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-Methoxybenzamid |
| Mehr anzeigen |