Learn More
Amitriptylin EP Verunreinigung D (Amitriptylin USP Verwandte Verbindung B), Mikromol™
Artikelnummer. 30051525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051525 25 mg 25 Milligramm
17951826 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051525 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0062.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Amitriptylin EP Verunreinigung D (Amitriptylin USP Verwandte Verbindung B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H25 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Imp. D (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Nortriptyline Imp. D (EP), Amitriptyline USP Related Compound B, Amitriptyline USP RC B, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Amitriptyline Related Compound B, Amitriptyline Hydrochloride Impurity D, Nortriptyline Hydrochloride Impurity D, Amitriptyline Impurity D, Nortriptyline Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-Name 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molekulargewicht (g/mol) 295.42
Menge 25 mg
Formelmasse 295,1936 g/mol