Learn More
Tocris Bioscience™ Amlexanox
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001599
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30001599 10 mg 10 Milligramm
30001620 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30001599
Marke: Tocris Bioscience™ 4857/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective inhibitor of TBK
Selective inhibitor of TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKKε (IC50 values are ∽1-2 μM). Displays no effect on IKKα or IKKβ at these concentrations. Reversibly lowers weight, increases insulin sensitivity, and reduces inflammation and steatosis in three mouse models of obesity. Exhibits antiallergic activity; inhibits the release of histamine from rat mast cells. Also binds to Hsp90 and inhibits C-terminal chaperone activity in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68302-57-8
Summenformel C16H14N2O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amlexanox
Menge 10 mg
Formelmasse 298.29
Reinheit >99%
Molekulargewicht 298.30