Learn More
Amlexanox, TRC
Artikelnummer. 30342430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342430 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA633410500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amlexanox
CAS 68302-57-8
Summenformel C16 H14 N2 O4
Menge 500 mg
Synonym Amlexanox - Bio-X TM
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
SMILES CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-5-oxo-7-Propan-2-ylchromeno[2,3-b]pyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 298.29
Formelmasse 298.0954