Learn More
Ammelide, TRC
Artikelnummer. 30180321
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180321 1 g 1 Gramm
30180066 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180321 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6336501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-93-2
Summenformel C3 H4 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
Synonym Ammelide (6CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-amino- (8CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, dihydro-6-imino- (7CI), 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione, 2-Amino-4,6-dihydroxy-s-triazine, Ammelid, GS 35713, Melanurenic acid, NSC 8146, s-Dihydroxyaminotriazine
IUPAC-Name 6-Amino-1,3,5-Triazin-2,4-Diol
SMILES Nc1nc(O)nc(O)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammelide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)
Formelmasse 128.0334
Reinheit (%) >95%