Learn More
Ammoniak 10 M NaOH Ionenstärkeregler-Lösung, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11583092 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11583092 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11583092 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. ISANH5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 €
    172.00 € / 500 Milliliter
    Sparen 220.00 €
    56% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hält die Ionenstärke des Standards aufrecht und testet hoch, um Matrixeffekte zu eliminieren und störende Ionen zu unterdrücken oder zu eliminieren.
  • Hohe Ionenstärke
  • Wässrige Matrix
  • Wird als Additiv verwendet, wenn eine ionenselektive Elektrode (ISE) zur Messung von Ammoniak verwendet wird.
  • Unterdrückt störende Ionen, eliminiert Matrix-, Hysterese- oder Flüssigkeitspotenziale.
  • Eliminiert oder reduziert Fehler aufgrund des Temperaturschwankungskoeffizienten zwischen Probe und Kalibrierstandard.
  • Zertifiziert und garantiert Stabilität über die gesamte Haltbarkeit, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Physische Form: Flüssig
Verpackung HDPE-Flasche GL45
Konzentration Ammoniak 10M NaOH
Zur Verwendung mit (Geräte) Ionenselektive Elektrode
Menge 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AMMONIA ISE IONIC STRENGTH
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide