Learn More
Ammoniaklösung, 1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11975517
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11975517 1 l 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 11975517
Marke: Chem-Lab CL05.0101.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für Laboranwendungen und Titrationen. Ammoniaklösung, 1M, Chem-Lab ist eine Ammoniaklösung in Wasser, mit 35.05g NH4OH pro 1 l H2O. Sie kann zur Untersuchung von Chromatographie, Basislösungen, analytischen Reagenzien, Titration und volumetrischen Lösungen verwendet werden.
Ammoniumhydroxidlösung kann zur Untersuchung von Chromatographie, Basislösungen, analytischen Reagenzien, Titration und volumetrischen Lösungen verwendet werden.
  • Wässriges Ammoniak wird als Komplexbildner und Basis verwendet.
  • Kann Silberoxid-Rückstände auflösen.
  • Bei Mischung mit verdünntem Wasserstoffperoxid bei vorhandenem Metallion zersetzt sich das Peroxid schnell.
  • Wässriges Ammoniak kann als Vorläufer einiger Alkylamine verwendet werden.
  • Ammoniaklösung findet sich in Haushalts- und Schmuckreinigungsmitteln und hat viele industrielle und kommerzielle Anwendungen.
Spezifikation
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Konzentration 1 M
MDL-Nummer MFCD00066650
Dichte 0.98 g/ml
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Menge 1 l
SMILES N.O
IUPAC-Name Aminhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formelmasse 35.05 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35.05 g NH4OH pro 1 l H2O
Normalität 1 N (±0.002, 20 °C)
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia 1 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonia