Learn More
Alla France™ ARAEOMETER AMMONIAK 800-1000G/L 800-1000G/L
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bestellinformation
Abmessungen, Länge, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Ammoniak-Dichtehydrometer |
| Genauigkeit | ±0,004 g/mL |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Bereich der relativen Dichte | 0,800 bis 1,000 g/ml |