Learn More
Ammoniak-Verdünner R2-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12997153 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12997153 1000 ml 1000 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12997153
Marke: Fisher Chemical RP 011 1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Verpackung Flasche
CAS 2032-59-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ammoniak, verdünnt R2
Hinweise zur Reinheitsqualität EU Ph Ref: 1004703
Summenformel C11H16N2O2
InChI-Schlüssel IMIDOCRTMDIQIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1 = C (C = CC ( = C1) OC ( = O) NC) N (C) C
Element Ammoniak, verdünnt R2
IUPAC-Name [4-(Dimethylamino)-3-Methylphenyl] N-Methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 208.261
PubChem CID 16247
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:2653
Güte Eu. Ph.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia,dilute R2. European Pharmacopoeia Ref: 1004703. (RP 011)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.