Learn More
Hanna Instruments™ Tragbares Photometer-Kit zur Ammoniakbestimmung
Artikelnummer. 11617130
Click to view available options
Typ:
Photometer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11617130
Marke: Hanna Instruments™ HI96715C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung bei der Messung von Ammoniak (als NH3-N) in Süßwasserproben. Das tragbare Hanna Instruments™ Photometer-Kit zur Ammoniakbestimmung verfügt über ein fortschrittliches optisches System.
  • Die Kombination aus Leuchtdiode (LED), Schmalband-Interferenzfilter und Silizium-Photodetektor gewährleistet jederzeit genaue photometrische Messwerte
  • Die CAL Checktrade;-Funktion setzt gebrauchsfertige Normen, rückführbar auf den NIST-Standard, für Leistungsverifikation und Kalibrierung ein.
  • Das exklusive Küvettenverriegelungssystem sorgt dafür, dass die Küvette jedes Mal in der gleichen Position in die Messzelle eingesetzt wird, um eine gleichbleibende Pfadlänge zu gewährleisten.
  • Kombiniert Genauigkeit und Anwenderfreundlichkeit in einem ergonomischen, portablen Design
Spezifikation
Typ Photometer
Genauigkeit ±0.05 mg/l ±5 % des Messwerts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von Ammoniak (als NH3-N) in Süßwasserproben
Enthält Tragbares Photometer, zwei Probenküvetten, zwei Kappen, CAL-Prüfstandards mit Zertifikat, Küvettenreinigungstuch, robuster Tragekoffer, thermogeformter Einsatz für Messgerät und Zubehör
Lichtquelle LED
Bereich 0.00 bis 9.99 mg/l (ppm) (als NH₃−N)
Auflösung 0.01 mg/l
Gewicht (metrisch) 360 g