Learn More
Ammoniaklösung, 0.88 S.G., 1:2 Dilution, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12696727 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12696727 500 mL 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12696727
Marke: Fisher Chemical J/9015/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
Siedepunkt 38°C
CAS 1336-21-6
Schmelzpunkt -57°C
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Menge 500 mL
SMILES N.O
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdichte 0.59
Dampfdruck 500 hPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig