Learn More
Ammonia solution 25%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Artikelnummer. p-7220833 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10700312
Marke: JT Baker 6051.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Laboratory Reagent
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel NH3
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
Synonym Ammonium hydroxide
Spezifikation
Siedepunkt 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt -60°C to -57.5°C
Dichte 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.