Learn More
Ammoniaklösung,2 M in Isopropanol, Honeywell ™
Artikelnummer. 15665360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 15665360
Marke: Honeywell-Fluka 392693800ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
2.0 M in Isopropanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreies Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniaklösung
Siedepunkt 60 °C
Strukturformel NH3
Konzentration 2.0 M in Isopropanol
UN-Nummer UN1219
Dichte 0.773 g/ml bei 25 °C
Menge 800 ml
IUPAC-Name Azan
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Formelmasse 17.03 mol
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 6.34 psi (20 °C), 20.22 psi (55 °C)
Physikalische Form Flüssig