Learn More
Ammoniaklösung, 7N in Methanol, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15645700 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15645700 1 l Glasflasche 1 Liter
15635700 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15645700 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 4991451L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7 N in Methanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-41-7
Summenformel H3N
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
MDL-Nummer MFCD00011418
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreies Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniaklösung
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Strukturformel NH3
UN-Nummer UN3286
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
IUPAC-Name Azan
Formelmasse 17.03 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7 N in Methanol
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.779 g/ml bei 25 °C