Learn More
Ammoniakstandard: NH3 @ 100 μg/ml in H2O , VHG™
Beschreibung
Ammoniakstandard: NH3 @ 100 μg/ml in H2O
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Verfahren | Ionenchromatographie/Nasschemie |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ammonia |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | H3 N |
| Synonym | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| InChI-Formel | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| SMILES | N |
| IUPAC-Name | Azan |
| Mehr anzeigen |