Learn More
Ammoninum-d4-Deuteroxid, TRC
Artikelnummer. 30337813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337813 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30337813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6340221G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammoninum-d4 Deuteroxide
CAS 12168-30-8
Summenformel D5NO
Menge 1 g
Synonym Ammonium hydroxide ((ND4)(OD)) (8CI, 9CI), Ammoninum-d4 deuteroxide, Ammonium hydroxide D5, Ammonium hydroxide-d5
InChI-Formel InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
SMILES [2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
Formelmasse 40.0685