Learn More
Ammonium-7-Fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonat, TRC
Artikelnummer. 30333257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333257 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333257 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6340001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
CAS 84806-27-9
Summenformel C6 H3 F N2 O4 S . H3 N
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
SMILES N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
IUPAC-Name Azan;7-Fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 235.19
Formelmasse 235.0063