Learn More
Ammonium-7-Fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonat, TRC
Artikelnummer. 30331394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331394 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63400025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
CAS 84806-27-9
Summenformel C6 H3 F N2 O4 S . H3 N
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
SMILES N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
IUPAC-Name Azan;7-Fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 235.19
Formelmasse 235.0063