Learn More
Ammoniumacetat, Solstice
Artikelnummer. 15605510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15605510 250 g 250 Gramm
15615510 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15605510 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 431311250G
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥99.99 % Spurenmetalle
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für analytische und chemische Labore: Lösungsmittel, – ACS-spezifische Anwendungen (HPLC), ACS-Allgebrauchsmittel, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen. Anorganische Chemische – Synthese und anorganische Chemie, einschließlich ätherischer Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
MDL-Nummer MFCD00013066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Menge 250 g
Strukturformel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formelmasse 77,08 g/mol
Reinheit (%) ≥99,99 % (Spurenmetallbasis)