Learn More
Ammoniumacetat, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280946 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280946 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280946 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T001140050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Physikalische Form Crystalline Powder or Needles
Menge 50 mL
Molekulargewicht (g/mol) 77.08 g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte LC-MS