Learn More
Ammoniumacetat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥98 %, Solstice
Artikelnummer. 15623790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
20 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15623790 6 x 1 kg 6 Stück
15663780 100 g 100 Gramm
15613790 500 g 500 Gramm
15683780 1 kg 1 Kilogramm
15693780 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15643790 6 x 500 g 6 Stück
15673780 10 kg 10 Kilogramm
15633790 6 x 2.5 kg 6 Stück
15603790 20 kg 20 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15623790 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 323016X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 €
    246.45 € / 6 Stück
    Sparen 313.55 €
    55% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥98%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
MDL-Nummer MFCD00013066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Schmelzpunkt 110 °C bis 112 °C (Zerlegung)(Literatur)
Namenshinweis Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥98%
CAS Max. % ≤100.0000%
Physikalische Form Solid
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) >98%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.170 g/cm3