Learn More
Ammonium Acetate, TraceSELECT™, Honeywell™
Artikelnummer. 15656940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15656940 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15656940 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 73432100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium acetate
CAS 631-61-8
Menge 100 g
Summenformel C2H7NO2
Strukturformel CH3CO2NH4
MDL-Nummer MFCD00013066
UN-Nummer UN3077
Beilstein 4186741
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-Name Azanium; Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formelmasse 77.08g/mol
Reinheit (%) ≥99.99% (metals basis)
Güte TraceSELECT