Learn More
Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat, purum p.a.,≥99.0 % (T), Honeywell ™
Artikelnummer. 15670880 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 15670880
Marke: Honeywell Research Chemicals 096941KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 93.5 °C
CAS 7784-26-1
Farbe Weiß
pH 2.6 (bei 100 g/l,25 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Summenformel AlH28NO20S2
Strukturformel AlNH4(SO4)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149958
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Ammoniakalaun, Aluminumammoniumsulfat-Dodekahydrat, Ammonium-Aluminum-Sulfat-Hydrat, Alaun, Ammonium-USP, Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat, Ammonium-Aluminium-Disulfat-Dodecahydrat, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
IUPAC-Name Aluminium; Azanium; Disulfat; Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 453.313
PubChem CID 62668
Formelmasse 453.33 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)
Güte purum p. a
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte ∽1.640 g/cu.cm bei 20 °C