Learn More
Ammonium-Aluminiumsulfat-Dodecahydrat, Reagenzgütegrad, ≥99 % (Titration), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120163 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15607640
Marke: Honeywell Research Chemicals A2140500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reagenzgütegrad, ≥ 99 % (Titration)
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-26-1
Summenformel AlH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 453.313
MDL-Nummer MFCD00149958
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammoniakalaun, Aluminumammoniumsulfat-Dodekahydrat, Ammonium-Aluminum-Sulfat-Hydrat, Alaun, Ammonium-USP, Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat, Ammonium-Aluminium-Disulfat-Dodecahydrat, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC-Name Aluminium; Azanium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 93.5 °C
Farbe Weiß
pH 2.6 (bei 25 °C)
Menge 500 g
Strukturformel AlNH4(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 453.33 mol
Reinheit (%) ≥99 % (Titration)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1.640 g/cm3 bei 20 °C