Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593367 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10207183 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10229573 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10380674 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10207183
Marke: Thermo Scientific Acros 393212500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurekarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-Name Azanium; Wasserstoffcarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumbicarbonat
Schmelzpunkt 105,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NH4HCO3
Merck Index 15, 494
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 220 g/l (20 °C)
Formelmasse 79.06
Reinheit (%) 99 %
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.