Learn More
Ammoniumbicarbonat (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11406502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406502 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406502 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215010791
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ammonium bicarbonate for research use only.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Summenformel CH5NO3
MDL-Nummer MFCD00012138
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
IUPAC-Name Kohlensäureamin
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) 99.65%