Learn More
Ammoniumbicarbonat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10532775
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10532775 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10532775 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2413500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Poly-Flasche; 500 g
Ammoniumbicarbonat wird für viele biochemische Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Bicarbonate
Schmelzpunkt 105°C
CAS 1066-33-7
Farbe Weiß
pH 8
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 21.30 to 21.73 %
Summenformel CH5NO3
Strukturformel NH4HCO3
MDL-Nummer MFCD00012138
Merck Index 15, 494
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
IUPAC-Name Dizink(2+)-Diammonium-Tricarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formelmasse 79.06
Reinheit (%) 21.30 to 21.73%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 67 hPa at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.