Learn More
Ammoniumbicarbonat, Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph.Eur., BP, E 503, 99-101 %, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15681030 6 x 1 kg Poly-Flasche 6 Stück
15661030 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15671030 25 kg Hartfaserkarton-Boxen 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15681030 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 112136X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 €
    156.90 € / 6 Stück
    Sparen 14.10 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph.Eur., BP, E503, 99 bis 101 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurecarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ccris 7327, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-Name Kohlensäureamin
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumbicarbonat
Namenshinweis Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Physikalische Form Powder
Menge 6 x 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 101%
Strukturformel NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formelmasse 79.06
Reinheit (%) 99 zu 101 %
Güte puriss.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1,58 g/cm³; Dampfdichte: 2,7 (vs. Luft)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate