Learn More
Ammoniumbicarbonat, TRC
Artikelnummer. 30338970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338970 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA634145100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel CH5NO3
Menge 100 g
Synonym Acid Ammonium Carbonate, AmBic, Ammonium Bicarbonate ((NH4)HCO3), Ammonium Hydrogen Carbonate, Monoammonium Carbonate, Carbonic Acid Ammonium Salt
InChI-Formel InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
SMILES N.OC(=O)O
IUPAC-Name Azanium; Wasserstoffcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
Formelmasse 79.0269
Reinheit (%) >95